Merck
224421
Sigma-Aldrich
sec-ブチルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
2-Butylmagnesium chloride, Chloro(1-methylpropyl)magnesium, sec-Butylchloromagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,100
800 ML
¥25,500
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,100
800 ML
¥25,500
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)MgCl
CAS番号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3600265
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
MJHZUYZQMNONPK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
sec-Butylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent, it can be used in:
  • Metal catalyzed cross-coupling reactions with non-activated aryl chlorides.[1][2]
  • The synthesis of various alkoxytrichlorosilanes by reacting with tetrachlorosilane and alcohols.[3]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
224421-800ML:4548173118833
224421-BULK:
224421-VAR:
224421-100ML:4548173118826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
An unprecedented iron-catalyzed cross-coupling of primary and secondary alkyl Grignard reagents with non-activated aryl chlorides
Perry MC, et al.
Tetrahedron Letters, 53(33), 4436-4439 (2012)
Versatile method for introduction of bulky substituents to alkoxychlorosilanes
Masaoka S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(1-2), 182-192 (2006)
35 years of palladium-catalyzed cross-coupling with Grignard reagents: how far have we come?
Knappke CEI and von Wangelin AJ
Chemical Society Reviews, 40(10), 4948-4962 (2011)
Jee Myung Yang et al.
BMC ophthalmology, 17(1), 101-101 (2017-06-28)
Physical cooling of the eye surface relieves ocular discomfort, but translating this event to drug treatment of dry eye discomfort not been studied. Here, we synthesized a water-soluble TRPM8 receptor agonist called cryosim-3 (C3, 1-diisopropylphosphorylnonane) which selectively activates TRPM8 (linked
資料
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.