Merck
291005
Sigma-Aldrich
ブチルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
BuMgCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥10,300
800 ML
¥20,300
¥10,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥10,300
800 ML
¥20,300
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3MgCl
CAS番号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3587228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ブチルマグネシウムクロリド(BuMgCl)は、以下の用途に使用されるグリニャール試薬です:
  • Mg電極上の不活性化表面膜形成の予防。[1]
  • n-BuLiとの反応によるリチウムトリブチルマグネシウム錯体(n-Bu3MgLi)の合成。[2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
291005-800ML:4548173130552
291005-VAR:
291005-100ML:4548173130545
291005-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the electrochemical behavior of magnesium electrodes in polar aprotic electrolyte solutions.
Lu Z, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 466(2), 203-217 (1999)
Tributylmagnesium ate complex-mediated novel bromine-magnesium exchange reaction for selective monosubstitution of dibromoarenes.
Iida T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4841-4844 (2001)
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are