アッセイ
85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI Key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
223182-VAR:
223182-100ML:
223182-BULK:
223182-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis