アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange to red
官能基
ketone
SMILES記法
Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(11)9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 抗マイコバクテリア薬
- マウスでの中神経系(CNS)抑制の促進剤
- TAK1キナーゼのインヒビター
- 抗ヒト免疫不全ウイルス(HIV)薬
- 強力な単純ヘルペスウイルス(HSV)インヒビター
- 抗菌薬
- IKKβインヒビター
- ヒト免疫不全ウイルス-結核(HIV-TB)重感染に対して有効な候補薬
- シクロオキシゲナーゼ1/2(COX-1/2)および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)のインヒビター
- 抗菌薬および抗がん薬
dione) in body fluids by capillary column gas chromatography-mass spectrometry (GC—MS)[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
222429-BULK:
222429-1G:
222429-VAR:
222429-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック