Merck
679127
Sigma-Aldrich
7-Bromoisatin
96%
別名:
7-Bromoindole-1H-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,930
¥9,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,930
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
226.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
191-198 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Brc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679127-VAR:
679127-1G:
679127-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
イサチン 97%
Sigma-Aldrich
114618
イサチン
Cale C Streeter et al.
Biochemistry, 58(17), 2260-2268 (2019-04-10)
The continued rise of antibiotic-resistant infections coupled with the limited pipeline of new antimicrobials highlights the pressing need for the development of new antibacterial agents. One potential pathway for new agents is de novo purine biosynthesis as studies have shown