Merck
221678
Sigma-Aldrich
Raney®-ニッケル
W.R. Grace and Co. Raney® 2800, slurry, in H2O, active catalyst
別名:
Raney Ni, ニッケル スポンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlNi
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
slurry
組成
Ni, ≥89%
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
メーカー/製品名
W.R. Grace and Co. Raney® 2800
濃度
in H2O
不純物
6-9% Al
粒径
20-60 μm
pH
8.5-12.0
SMILES記法
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChI Key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機化合物の水素化用還元剤として用います。例えば、ニトリルのアミンへの水素化、芳香族基の対応する飽和化合物への還元、β-ケトエステルの水素化反応、還元的アミノ化。アルコールによるオキシインドールの3位アルキル化、Ullman型クロスカップリング、および脱ハロゲン化反応にも用います。
芳香族化合物、オレフィン、ニトリル、ニトロ基を還元する水素化触媒として適しています。
法的情報
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221678-500G:
221678-VAR:
221678-100G:
221678-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The shaping movement: fifth-generation technology.
Clifford J Ruddle et al.
Dentistry today, 32(4), 94-94 (2013-05-11)
Michał Sarul et al.
Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, 22(2), 253-260 (2013-05-28)
Cognizance of the mechanical properties of nickel-titanium archwires is necessary for the management of orthodontic therapy with fixed appliances. Acting on the periodontium with forces that are too heavy may lead to such complications as: pain, tooth root resorption and
Fariborz Amini et al.
International journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 24(1), 43-44 (2013-06-05)
In this report, we present an uncomplicated approach to overcome lingual rolling of mandibular molars during orthodontic treatment, by using rectangular NiTi arch wire in twist fashion through the molar tube. The sequential steps of the twist manoeuvre on a
Palatally anchored maxillary molar mesialization using the mesialslider.
Benedict Wilmes et al.
Journal of clinical orthodontics : JCO, 47(3), 172-179 (2013-05-11)
A J Feilzer et al.
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 120(6), 335-341 (2013-07-19)
Orally applied metal alloys can cause undesirable physical effects. A distinction needs to be made in this respect between local and systemic reactions and toxic and immunological reactions. A case is presented which illustrates this problem. In this case, the
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.