Merck
117188
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-4-ニトロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥28,200
¥28,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥28,200
About This Item
化学式:
HOC6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
183.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
235-239 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid is metabolized to 2,4-dihydroxybenzoic acid (2,4-DHBA) by a mono-oxygenase with the concomitant release of chloride and nitrite ions[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
117188-BULK:
117188-25G:
117188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dhan Prakash et al.
Applied and environmental microbiology, 77(18), 6606-6613 (2011-08-02)
The organism Acinetobacter sp. RKJ12 is capable of utilizing 2-chloro-4-nitrobenzoic acid (2C4NBA) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. In the degradation of 2C4NBA by strain RKJ12, various metabolites were isolated and identified by a combination of chromatographic
Behnoush Hajian et al.
Cell chemical biology, 26(6), 781-791 (2019-04-02)
The folate biosynthetic pathway offers many druggable targets that have yet to be exploited in tuberculosis therapy. Herein, we have identified a series of small molecules that interrupt Mycobacterium tuberculosis (Mtb) folate metabolism by dual targeting of dihydrofolate reductase (DHFR), a