Merck
219908
Sigma-Aldrich
4-イミダゾールメタノール 塩酸塩
98%
別名:
4-(ヒドロキシメチル)イミダゾール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,800
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
134.56
Beilstein:
3562041
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
108-111 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
InChI Key
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イミダゾ-ルを有するペプチドミメティック阻害剤の合成[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
219908-100G:
219908-BULK:
219908-VAR:
219908-1G:
219908-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Junko Ohkanda et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 482-492 (2006-02-01)
A series of imidazole-containing peptidomimetic PFTase inhibitors and their co-crystal structures bound to PFTase and FPP are reported. The structures reveal that the peptidomimetics adopt a similar conformation to that of the extended CVIM tetrapeptide, with the imidazole group coordinating