Merck
576182
Sigma-Aldrich
4(5)-(ヒドロキシメチル)イミダゾール
97%
別名:
1H-Imidazol-4-ylmethanol, 1H-Imidazol-5-ylmethanol, 1H-Imidazole-4-methanol (9CI), 4-(Hydroxymethyl)imidazole, 4-Imidazolylmethanol, 4-Methylol-1H-imidazole, 5-(Hydroxymethyl)imidazole, Imidazole-4-methanol (8CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,850
¥15,850
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O
CAS番号:
分子量:
98.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,850
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
88-92 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1,3,7H,2H2,(H,5,6)
InChI Key
QDYTUZCWBJRHKK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4(5)-(ヒドロキシメチル)イミダゾールは、4(5)-(ヒドロキシメチル)イミダゾールピクレートを出発物質として使用して調製できます。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576182-5G:
576182-BULK:
576182-VAR:
576182-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?The Preparation of 4(5)-hydroxymethylimidazole?
Darby.JW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 64(02), 463-464 (1942)
Timothy R Fennell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 123, 181-194 (2018-10-15)
4-Methylimidazole (4-MeI) is a widely used chemical, also identified as a by-product of heating foods. In cancer bioassays, 4-MeI induced lung tumors in mice, but not in rats. To establish if metabolic differences could explain species difference in carcinogenicity, this