Merck
219363
Sigma-Aldrich
2-フルオロベンゾトリフルオリド
99%
別名:
α,α,α,Ar-テトラフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
164.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
114-115 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2′-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2′-biphenol[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
219363-BULK:
219363-5G:
219363-VAR:
219363-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akiko Okamoto et al.
Journal of oleo science, 56(9), 479-491 (2007-09-28)
Novel bifunctional acyl-acceptant biphenyls bearing trifluoromethylated aroyloxy groups were successfully synthesized in high yields via TfOH-mediated electrophilic aromatic aroylation of fluorobenzene with CF(3)-bearing aroyl chlorides followed by nucleophilic aromatic substitution with 2,2'-biphenol. Similarly, 2,2'-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl was synthesized via nucleophilic aromatic substitution