Merck
L4206
Sigma-Aldrich
3,5-ルチジン
≥98%
別名:
3,5-ジメチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
105682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L4206-500ML:
L4206-BULK:
L4206-VAR:
L4206-100ML:
L4206-5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer