Merck
253952
Sigma-Aldrich
酸化テルビウム(III,IV)
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥26,800
¥26,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥26,800
About This Item
化学式:
Tb4O7
CAS番号:
分子量:
747.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChI Key
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
253952-500MG:
253952-BULK:
253952-10G:
253952-1G:
253952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。