自己発火温度
>1120 °F
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI Key
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
- 水中Heckカップリングおよびヒドロアリール化
- 還元反応
- 水素化反応
- formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction
- synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes
- a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions
- Stille cross-coupling reactions
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
214353-VAR:
214353-10G:
214353-BULK:
214353-50G:
試験成績書(COA)