Merck
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
別名:
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(NH2)2
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
2803055
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
InChI Key
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
211494-25G:
211494-VAR:
211494-5G:
211494-BULK:
211494-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1