Merck
209716
Sigma-Aldrich
(メチルチオ)酢酸エチル
98%
別名:
(メチルチオ)酢酸 エチル エステル, エチルα-(メチルチオ)アセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,900
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,900
About This Item
化学式:
CH3SCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
134.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl (methylthio)acetate is an important sulphur-containing aroma compound isolated from melon Cucumis melo L[1].
アプリケーション
Ethyl (methylthio)acetate was used as internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines[2].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
209716-BULK:
209716-VAR:
209716-25G:
209716-100G:
209716-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sulfur volatiles in Cucumis melo cv. Makdimon (Muskmelon) aroma.
Wyllie SG, et al.
Sulfur Compounds in Foods, 36-48 (1994)
António César Silva Ferreira et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 727-732 (2003-01-23)
Volatile sulfur compounds of 15 young port wines and 12 old port wines were determined. As there is a great difference in the pool of sulfur compounds between the two groups of wines, an experimental protocol was performed to determine