Merck
W400301
Sigma-Aldrich
(メチルチオ)酢酸メチル
FG
別名:
(メチルメルカプト)酢酸メチル, S-メチルチオグリコール酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥42,100
100 G
¥155,000
¥42,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥42,100
100 G
¥155,000
About This Item
化学式:
CH3SCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
120.17
FEMA番号:
4003
Beilstein:
1902431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.146
NACRES:
NA.21
¥42,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
不純物
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
屈折率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
nutty; roasted
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W400301-100G:
W400301-VAR-K:
W400301-BULK:
W400301-25G:
W400301-100G-K:4548173345291
W400301-BULK-K:
W400301-1KG:
W400301-25G-K:4548173345314
W400301-1KG-K:4548173345307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)