蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
分子量
average Mn ~1,000
含みます
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
屈折率
n20/D 1.449
粘度
150 cSt(25 °C)(lit.)
ヒドロキシル価
111 mg KOH/g
溶解性
water: miscible (completely)
密度
1.005 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 各種バイオメディカル向けのマルチブロック熱応答性スマートポリマーを合成する前駆体として。PPGの存在が、これらのポリマーの感熱性の主な理由です。たとえば、ポリ(エステルウレタン)の合成に使用できます。
- 核形成能の向上のためのサイザル麻繊維の表面改質用。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
445.0 °F - closed cup
引火点(℃)
229.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
202320-250G:
202320-500G:
202320-VAR:
202320-5G:
202320-BULK:
試験成績書(COA)