Merck
205885
Sigma-Aldrich
塩化パラジウム(II)
ReagentPlus®, 99%
別名:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
177.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
密度
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化パラジウム(II)は、他のパラジウム触媒、試薬、ナノ粒子の製造に広く使用されている出発物質です。
アプリケーション
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
配座エネルギーが最小で、ほとんど平面のポリピロール骨格を持つ半導性金属含有ポリマーの合成に使用されます。
塩化パラジウム(II)(PdCl2)は、以下のプロセスで触媒として使用できます。
  • PdCl2-CuCl2触媒系は、酢酸ビニルによる1oおよび2oアルキルまたはアリールアルコールの選択的アセチル化に使用され、それぞれ対応するアセチル化誘導体を調製します。
  • PdCl2–EDTAは、水中でアリールおよびヘテロアリールハロゲン化物とアリール(ヘテロアリール)ボロン酸との鈴木クロスカップリング反応に使用されます。
  • PdCl2-Cu(OAc)2は、複数の脱プロトン化および脱アミノ化反応を介したフェネチルアミンからの多置換ピロールへの合成に使用されます。
  • PdCl2-PEG(300)は、鈴木-宮浦カップリング反応に使用されます。
  • PdCl2-NaBH4は、ポリエチレングリコール-CH2Cl2反応媒体中で対応するシス-アルケンを合成するための炭素-炭素三重結合の水素化に使用されます。
  • PdCl2-(n-Bu)3N-NH4OOCH触媒系は、分子内ヘック反応によるベンゾフランの合成に使用されます。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(919853)としても入手できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
205885-25G:
205885-100G:
205885-BULK:
205885-VAR:
205885-5G:
205885-150G:
205885-1G:
205885-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effective hydrogenation of carbon-carbon triple bonds by NaBH4/PdCl2 in polyethylene glycol/CH2Cl2: usefulness of peg in synthetic reactions
Suzuki N, et al.
Tetrahedron, 41(12), 2387-2392 (1985)
J W J Bosco et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9), 1116-1117 (2004-04-30)
PdCl(2) can catalyze the acetylation of primary and secondary alcohols with vinyl acetate. The reaction is selective and mild with high yields. Tertiary alcohols, phenols and amines are unaffected under these reaction conditions.
Synthesis of benzofurans in ionic liquid by a PdCl2-catalyzed intramolecular Heck reaction
Xie X, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 6235-6237 (2004)
PEG (300)-PdCl2 promoted efficient and convenient Suzuki-Miyaura coupling of aryl chlorides with arylboronic acids
Yin Liang, et al.
Tetrahedron, 62(40), 9359-9364 (2006)
Pd-EDTA as an efficient catalyst for Suzuki-Miyaura reactions in water
Korolev DN and Bumagin NA
Tetrahedron Letters, 46(34), 5751-5754 (2005)