Merck
205788
Sigma-Aldrich
硫酸パラジウム(II)
98%
別名:
Palladium(2+) sulfate, Palladous sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,000
5 G
¥91,600
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,000
5 G
¥91,600
About This Item
化学式:
PdSO4
CAS番号:
分子量:
202.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
bp
330 °C (lit.)
SMILES記法
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
205788-1G:
205788-VAR:
205788-250MG:
205788-BULK:
205788-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)