アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
133-134 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4,11H2,1H3
InChI Key
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112666-100G:
112666-BULK:
112666-VAR:
112666-5G:
112666-500G:
試験成績書(COA)