Merck
204242
Sigma-Aldrich
ビス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)カルボニルクロリド
99.9%
別名:
RhCl(CO)(PPh3)2, クロロカルボニルビス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I), ロジウムビス(トリフェニルホスフィン)カルボニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2RhCl(CO)
CAS番号:
分子量:
690.94
Beilstein:
4618896
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.9%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
224-227 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Rh].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.CO.ClH.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h2*1-15H;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
SGULOPRLUCGLSH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロメタレーションに使用されます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204242-BULK:
204242-250MG:
204242-1G:4548173964577
204242-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiang, X.; Shengming, M. J.
Journal of the American Chemical Society, 129 (2007)
Xuefeng Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11600-11607 (2007-08-30)
Cyclometallation of two unsaturated carbon-carbon bonds usually requires the application of low-valent metal catalysts, which could cleave the propargylic ester linkage. Thus, it is desirable to identify a catalyst which could undergo cyclometallation without cleaving the propargylic ester linkage. In