Merck
204110
Sigma-Aldrich
硝酸カリウム
99.99% trace metals basis
別名:
Saltpeter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥24,700
250 G
¥63,300
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥24,700
250 G
¥63,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO3
CAS番号:
分子量:
101.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
334 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
LaMnO3薄膜コ-ティングをステンレススチ-ル基板に電気化学合成するための陽極チェンバ-用溶質です[1]
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204110-BULK:
204110-250G:
204110-50G:
204110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Therese, G.H.A. Kamath, P.V.
Chemistry of Materials, 10, 3364-3364 (1998)
Valentin Loux et al.
BMC genomics, 16, 296-296 (2015-04-18)
Propionibacterium freudenreichii (PF) is an actinobacterium used in cheese technology and for its probiotic properties. PF is also extremely adaptable to several ecological niches and can grow on a variety of carbon and nitrogen sources. The aim of this work
Rose A Devasia et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 63(6), 1173-1178 (2009-03-31)
The aim of this study was to assess the sensitivity, specificity and time to results of mycobacterial growth indicator tube (MGIT) 960, microscopic observation drug susceptibility (MODS) assay and nitrate reductase assay (NRA) compared with the gold standard agar proportion
Wolfgang R Engelsberger et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 69(6), 978-995 (2011-11-09)
Nitrogen is an essential macronutrient for plant growth and development. Inorganic nitrogen and its assimilation products control various metabolic, physiological and developmental processes. Although the transcriptional responses induced by nitrogen have been extensively studied in the past, our work here
Mila Ivanova Luleva et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(4), 4188-4206 (2011-12-14)
Displacement of soil particles caused by erosion influences soil condition and fertility. To date, the cesium 137 isotope ((137)Cs) technique is most commonly used for soil particle tracing. However when large areas are considered, the expensive soil sampling and analysis