Merck
187267
Sigma-Aldrich
4-メチル-3-ニトロベンジルアルコール
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥5,252
¥5,252
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥5,252
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
167.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,252
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
mp
39-43 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-メチル-3-ニトロベンジルアルコールは、以下の化学合成に用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
187267-10G:
187267-BULK:
187267-VAR:
187267-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)