Merck
94735
Sigma-Aldrich
バナジルアセチルアセトナート
purum, ≥97.0% (RT)
別名:
VO(acac)2, バナジウム(IV)-オキシアセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥12,300
¥12,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥12,300
About This Item
化学式:
OV(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
265.16
Beilstein:
4138236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (RT)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
InChI Key
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
94735-BULK:
94735-VAR:
94735-50G:
94735-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
N Farrell et al.
Journal of inorganic biochemistry, 30(4), 309-315 (1987-08-01)
A study of the reactions of purine and pyrimidine bases has been initiated with the V(IV) complex [V(O)(acac)2]. Two distinct modes of reaction have been recognized depending on the nature of the base. Simple adduct formation occurs when the base
Marvin W Makinen et al.
The Journal of biological chemistry, 277(14), 12215-12220 (2002-01-30)
We have investigated the interaction of bis(acetylacetonato)oxovanadium(IV) (VO(acac)(2)) with bovine serum albumin (BSA) by EPR and angle-selected electron nuclear double resonance, correlating results with assays of glucose uptake by 3T3-L1 adipocytes. EPR spectra of VO(acac)(2) showed no broadening in the
[Oxidation of phenothiazine and its N-methyl derivative by the combination of iodobenzene and vanadium acetylacetonate].
F Pautet et al.
Die Pharmazie, 40(3), 202-203 (1985-03-01)