Merck
1.12393
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride
99+
別名:
Vanadium(III) chloride, Vanadium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3V
CAS番号:
分子量:
157.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-744-6
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
有効性
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
密度
3.0 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
Vanadium(III) chloride (VCl3) can be used as a catalyst to synthesize:
  • Dihydropyrimidinone derivatives via a three-component Biginelli condensation reaction between aldehyde, β-keto ester, and urea (thiourea).[1]
  • Coumarin derivatives via Pechmann condensation reaction of various phenols and β-keto esters.[2]
  • β-amino alcohols by deprotection of epoxides with aromatic amines.[3]
  • Diol derivatives by chemoselective cleavage of acetonides in methanol.[4]
VCl3 can also be used as a reducing agent to determine nitrates and nitrites in water samples.[5]
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Vanadium (III) chloride as an effective catalyst for the Pechmann reaction
Kumar BS, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(2), 172-175 (2006)
Vanadium (III) chloride-catalyzed preparation of β-amino alcohols from epoxides
Sabitha G, et al.
Synthesis, 2003(15), 2298-2300 (2003)
Vanadium (III) chloride catalyzed Biginelli condensation: solution phase library generation of dihydropyrimidin-(2H)-ones
Sabitha G, et al.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6497-6499 (2003)
Vanadium (III) chloride: A mild and efficient catalyst for the chemoselective deprotection of acetonides
Sabitha G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 238(1-2), 229-232 (2005)
Determination of nitrate plus nitrite in small volume marine water samples using vanadium (III) chloride as a reduction agent
Schnetger B and Lehners C
Marine Chemistry, 160, 91-98 (2014)