Merck
200042
Sigma-Aldrich
Chromyl chloride
≥99.99% trace metals basis
別名:
オキシ塩化クロム(VI), 二塩化二酸化クロム(VI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrO2Cl2
CAS番号:
分子量:
154.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
liquid
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
117 °C (lit.)
mp
−96.5 °C (lit.)
密度
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
InChI Key
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200042-1G:
200042-10G:4548174009642
200042-50G:
200042-VAR:
200042-BULK:
試験成績書(COA)