Merck
243005
Millipore
L-Cysteine, Free Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
別名:
L-Cysteine, Free Base, Cys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2S
CAS番号:
分子量:
121.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.54
品質水準
アッセイ
≥98% (perchloric acid titration)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤100 CFU/g Total microorganisms
≤24 EU/g Endotoxin
white
溶解性
water: 10 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Naturally occurring non-essential amino acid.
Naturally-occurring non-essential amino acid.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Aqueous stock solutions are stable for up to 24 h at -20°C. Acidic stock solutions, when aliquoted and stored at -20°C, are stable for up to 1 month.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243005-100GM:
243005-1KG:
243005-GM:
243005-25GM:
試験成績書(COA)