アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
158 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 245860 | 637408 | 288810 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
bp 158 °C/19 mmHg (lit.) | bp 85 °C/4 mmHg (lit.) | bp - | bp 258-260 °C (lit.) |
form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.5252 (lit.) |
density 1.135 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.305 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.911 g/mL at 25 °C (lit.) |
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
199206-25G:
199206-BULK:
199206-VAR:
199206-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック