Merck
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
別名:
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥246,000
¥246,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥246,000
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
210.23
FEMA番号:
4810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥246,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; spicy
SMILES記法
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W481015-BULK:
W481015-100G:
W481015-SAMPLE:
W481015-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.