Merck
W273309
Sigma-Aldrich
フェニル酢酸メチル
≥98%, FCC, FG
別名:
Benzene acetic acid methyl ester, Methyl 2-phenylacetate, Phenyl-acetic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥8,720
10 KG
¥67,900
¥8,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥8,720
10 KG
¥67,900
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
150.17
FEMA番号:
2733
Beilstein:
878795
EC Number:
欧州評議会番号:
2155
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.783
NACRES:
NA.21
¥8,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; spicy; sweet
SMILES記法
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl phenylacetate has been identified in the volatile fraction of beewax absolute oil[1], dried fruiting bodies of Boletus auripes[2], Chinese fermented black soybeans[3] and peated malt.[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
211.1 °F - closed cup
引火点(℃)
99.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W273309-SAMPLE:
W273309-VAR-K:
W273309-5KG-K:4548173972497
W273309-1KG:
W273309-SAMPLE-K:
W273309-1KG-K:4548173972480
W273309-BULK-K:
W273309-10KG:
W273309-10KG-K:4548173972473
W273309-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies on the volatile components of peated malt. III. Identification of acidic and basic components
Deki M and Yoshimura M.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 22(8), 1760-1764 (1974)
Analysis of Volatile Components of Boletus auripes Pk. by GC-MS.
Li W, et al.
Journal of Food Science and Technology, 8, 016-016 (2012)
Study on Volatile Constituents of Absolute Oil of Beeswax [J].
Sumin YXLJZ.
Flavour Fragrance Cosmetics, 4, 002-002 (2003)
Comparison of volatile flavor components in four kinds of Chinese fermented black soybeans (Glycine max (L.) Merrill) by HS-SPME-GC/MS and chemometrics.
Xiao ZB, et al.
Food Science and Technology Research, 17(4), 319-326 (2011)
Miriam Frida Karlsson et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(13), 5903-5909 (2009-06-06)
The Guatemalan moth Tecia solanivora is an invasive pest of potato in Central and South America. The larvae infest potato tubers in the field as well as in storage facilities. The headspace of potato foliage and potato tubers was studied