Merck
297852
Sigma-Aldrich
Ethyl p-tolylacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,400
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,400
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
2045927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl p-tolylacetate was used in preparation of:
  • ethyl-substituted phenylpropioloylacetates[1]
  • ethyl 2-(4-bromomethylphenyl)propionate[2]
  • (−)-incrustoporin, antifungal agent[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
297852-VAR:
297852-5G:
297852-BULK:
297852-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2-(4-bromomethylphenyl) propionic acid and ester.
Liu Z-X and Cheng Q-R.
Chemical Reagents, 4, 021-021 (2011)
Ring-Closing Metathesis Enabled Efficient Synthesis of ?-Butenolide Antifungal Agent (-)-Incrustoporin and its Analogues.
Fernandes RA, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 3(1), 58-62 (2014)
The condensation of acetylenic esters with ethyl phenylacetates.
Al-Jallo HN and Al-Hajjar FH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 15, 2056-2058 (1970)