Merck
198099
Sigma-Aldrich
メチルバイオレット 2B
certified by the BSC
別名:
ベーシックバイオレット1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,400
100 G
¥38,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,400
100 G
¥38,400
About This Item
CAS番号:
カラーインデックス番号:
42535
Beilstein:
8464808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
certified by the BSC
品質水準
フォーム
crystalline powder
組成
Dye content, 75%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
137 °C (dec.) (lit.)
λmax
584 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI Key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリメチル化(4位、5位、6位)パラローザニリン塩化物の混合物です。
アプリケーション
メチルバイオレット2Bは、 in vitroの抗ウイルスアッセイにおけるヒト肺線維芽細胞(A549)の染色に使用されます。[1]
生物化学的/生理学的作用
メチルバイオレット2Bは、トリフェニルメタン構造を持つカチオン染料です。[2][3] 選択的な染料としてはたらき、 Enterobacter aerogenesおよび他のグラム陰性細菌からKlebsiella pneumoniaeを識別することを可能とします。[2] メチルバイオレット2Bは、吸い込んだり、飲み込んだり、皮膚から吸収したりすると、有害です。接触すると、皮膚や目に損傷を与える可能性があります。したがって、色素の除去は非常に重要です。[4]
適合性
ヨウ素を用いたFlemmingの染色体三重染色、 Newtonのクリスタルバイオレット-ヨウ素法によるクロマチンや核小体の染色、Liebのアミロイド染色への使用について認証済みです。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
198099-25G:
198099-VAR:
198099-100G:
198099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annabelle Herrington-Symes et al.
Journal of drug targeting, 25(9-10), 881-890 (2017-08-19)
Increasingly complex proteins can be made by a recombinant chemical approach where proteins that can be made easily can be combined by site-specific chemical conjugation to form multifunctional or more active protein therapeutics. Protein dimers may display increased avidity for
Methyl Violet: a Selective Agent for Differentiation of
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms
CAMPBELL L M and ROTH I L
Applied Microbiology, 30, 258-261 (1975)
Expression of soluble and active interferon
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli
Peciak K
Protein Expression and Purification, 99 (2014), 18- 26 (2014)
Equilibrium and kinetic studies of methyl violet sorption by agricultural waste
Hameed B H
Journal of Hazardous Materials, 154(1-3), 204-212 (2008)
Removal of cationic dye methyl violet 2B from water by cation exchange membranes
ShiouWu J
Journal of Membrane Science, 309(1-2), 239-245 (2008)