Merck
197033
Sigma-Aldrich
3-(ピロール-1-イルメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2
CAS番号:
分子量:
158.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES記法
C(c1cccnc1)n2cccc2
InChI
1S/C10H10N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h1-8H,9H2
InChI Key
PJVWPGGKILHMKW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Pyrrol-1-ylmethyl)pyridine (pmp) was used in the synthesis of:
  • electronically conducting copolymer films of [Ru(2,2′-bipyridine)2 (3-{pyrrol-1-ylmethyl} pyridine)Cl]+[1]
  • electronically conductive anion exchange polymers[2]
  • 1-methyl-3-(pyrrol-1-ylmethyl)pyridinium (MPP) iodide, used for preparation of poly[1-methyl-3-(pyrrol-1-ylmethyl)pyridinium] chloride films[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
197033-5G:
197033-VAR:
197033-1G:
197033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Current enhancing effect of poly [1-methyl-3-(pyrrol-1-ylmethyl) pyridinium] films on the electrode reaction of anthraquinonedisulfonate.
Komura T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 478(1), 9-16 (1999)
Electronically conductive anion exchange polymers based on polypyrrole: Preparation, characterization, electrostatic binding of ferrocyanide and electrocatalysis of ascorbic acid oxidation.
Mao H and Pickup PG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 265(1), 127-142 (1989)
Conducting polypyrrole films containing [Ru (2, 2'-bipyridine)2(3-{pyrrol-1-ylmethyl} pyridine) Cl]+: Electrochemistry, spectroelectrochemistry, electronic conductivity, and ionic conductivity.
Ochmanska J and Pickup PG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 271(1), 83-105 (1989)