Merck
131490
Sigma-Aldrich
4-メチルピリジン
98%
別名:
4-ピコリン, 4-メチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
104586
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
1000 °F
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メチルピリジンは、中性のN-ドナー配位子です
4-ピコリン(4-Mepy)は、鉄およびコバルトのフタロシアニンと同構造の複合体を形成します。
アプリケーション
4-メチルピリジンは、1,2-ジヒドロピリジン誘導体の調製において使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
131490-1L:
131490-BULK:
131490-250ML:
131490-25ML:
131490-500ML:
131490-VAR:
131490-10KG:
131490-2L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative study of beryllium, magnesium and zinc phthalocyanine complexes with 4-picoline
Kubiak R, et al.
Polyhedron, 26, 4179-4186 (2007)
Susan M Chemaly et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 1077-1083 (2012-12-28)
Equilibrium constants (log K) for substitution of coordinated H(2)O in aquacyanocobyrinic acid heptamethyl ester (aquacyanocobester, ACCbs) and aquacyano-stable yellow cobyrinic acid hexamethyl ester (aquacyano-stable yellow cobester, ACSYCbs), in which oxidation of the C5 carbon of the corrin interrupts the normal
Michael S Hill et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(46), 12500-12509 (2011-10-12)
Reactions of the β-diketiminato n-butyl magnesium complex, [HC{(Me)CN(2,6-(i)Pr(2)C(6)H(3))}(2)Mg(n)Bu], with a range of substituted pyridines and fused-ring quinolines in the presence of PhSiH(3) has been found to result in dearomatisation of the N-heterocyclic compounds. This reaction is proposed to occur through
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and