Merck
195731
Sigma-Aldrich
鉄(0)ペンタカルボニル
greener alternative
別名:
鉄(0)カルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(CO)5
CAS番号:
分子量:
195.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品195731は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
6.74 (vs air)
品質水準
蒸気圧
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
自己発火温度
122 °F
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
InChI Key
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
反応物質としての用途:
  • 付加反応
  • 光分解による分解
  • 熱分解によって粒度分布が狭くなった、磁性Feオニオン構造フラーレンのマイクロメーターサイズ粒子の調製
  • カルボキサミドの触媒的ヒドロシランの還元に使用される七核鉄カルボニルクラスターの調製
  • 強い塩基性条件下で水素を光触媒的に発生させるためのFeナノ粒子調製用前駆物質
Iron(0) pentacarbonyl can be used:
  • As an iron source to synthesize Fe-doped thin TiO2 films.[1]
  • As a ligand to synthesize complexes of gold(I) and Fe(CO)5,[2] silver and Fe(CO)5.[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
195731-BULK:
195731-VAR:
195731-1KG:
195731-250G:
195731-PZ:
195731-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heterobimetallic Complexes Featuring Fe(CO)5 as a Ligand on Gold.
Wang G, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(68), 17222-17226 (2017)
Anders Bergh et al.
Carbohydrate research, 343(10-11), 1808-1813 (2008-05-13)
Cationic iron carbonyl cyclohexadiene complexes were employed in the derivatization of the 3-OH position of unprotected and protected methyl beta-D-galactopyranosides using two different approaches, giving access to galactopyranosides with an aromatic or cyclohexadienoic functionality in this position.
John T Tsalavoutis et al.
Journal of computational chemistry, 31(10), 1969-1978 (2010-01-21)
The equilibrium structures and vibrational frequencies of the iron complexes [Fe(0)(CN)(n)(CO)(5-n)](n-) and [Fe(II)(CN)(n)(CO)(5-n)](2-n) (n = 0-5) have been calculated at the BP86 level of theory. The Fe(0) complexes adopt trigonal bipyramidal structures with the cyano ligands occupying the axial positions
Victoria N Tsupreva et al.
Inorganic chemistry, 50(8), 3325-3331 (2011-03-17)
Interaction of the copper, {[3,5-(CF(3))(2)Pz]Cu}(3), and silver, {[3,5-(CF(3))(2)Pz]Ag}(3), macrocycles [3,5-(CF(3))(2)Pz = 3,5-bis(trifluoromethyl)pyrazolate] with cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, (cot)Fe(CO)(3), was investigated by IR and NMR spectroscopy for the first time. The formation of 1:1 complexes was observed at low temperatures in hexane. The
S Lakshmi Devi et al.
Amino acids, 38(3), 869-879 (2009-04-22)
Taurine effectively prevents ischemia-induced apoptosis in the cardiomyocytes and hypothalamic nuclei. The present study explores the influence of taurine on mitochondrial damage, oxidative stress and apoptosis in experimental liver fibrosis. Male albino Wistar rats were divided into six groups and
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Qual è il grado di purezza?
    1 回答
    1. This product is not tested for purity and is considered a general use item. Should the purity and additional analytical testing be required, see product 481718. A link to this product page, as well as a sample Certificate of Analysis are provided below:
      481718 Iron(0) Pentacarbonyl product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/481718
      Sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/481718-BULKSHBQ5322.pdf