Merck
T8637
Sigma-Aldrich
チアミン一リン酸クロリド 二水和物
別名:
アノイリン一リン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18ClN4O4PS · 2H2O
CAS番号:
分子量:
416.82
Beilstein:
3844977
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
190 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
InChI Key
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チアミン一リン酸クロリド二水和物は、植物浸出物中のチアミンを定量しその純度を評価する高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チアミン一リン酸(TMP)は、チアミン-リン酸キナーゼ(EC 2.7.4.16)およびチアミンピロリン酸(TPP)前駆体の基質として使用されます。TPPは、糖およびアミノ酸の異化に関与するコエンザイムです。TMPは、チアミンピロリン酸からチアミンへの加水分解における中間体として機能します。
チアミン一リン酸(TMP)は、チアミンリン酸キナーゼ(EC 2.7.4.16)の担体およびチアミンピロリン酸(TPP)の前駆物質として使用されます。TPPは、糖とアミノ酸の異化作用に関与する補酵素です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8637-5G:
T8637-100G:
T8637-1G:
T8637-25G:
T8637-VAR:
T8637-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural studies of thiamin monophosphate kinase in complex with substrates and products
McCulloch KM, et al.
Biochemistry, 47(12), 3810-3821 (2008)
Maria Rapala-Kozik et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 47(4), 237-242 (2009-01-27)
The pool of thiamine diphosphate (TDP), available for TDP-dependent enzymes involved in the major carbohydrate metabolic pathways, is controlled by two enzyme systems that act in the opposite directions. The thiamine pyrophosphokinase (TPK) activates thiamine into TDP and the numerous
Carsten Wrenger et al.
Biological chemistry, 387(1), 41-51 (2006-02-25)
Vitamin B1 (thiamine) is an essential cofactor for several key enzymes of carbohydrate metabolism. Mammals have to salvage this crucial nutrient from their diet to complement their deficiency of de novo synthesis. In contrast, bacteria, fungi, plants and, as reported
Aminoff's Neurology and General Medicine, 47(12) (2014)
Purity of standard solutions of thiamine and its phosphate esters for HPLC analysis
Ihara H, et al.
Journal of Analytical Bio-Science, 25(3) (2002)