スキップする
61352
4-メチル-5-チアゾールエタノール
analytical standard
別名:
5-(2-ヒドロキシエチル)-4-メチルチアゾール, スルフロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥24,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H9NOS
CAS番号:
分子量:
143.21
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-272-6
Beilstein/REAXYS Number:
114249
MDL number:
¥24,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.550 (lit.), n20/D 1.550±0.001
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
913074323680345
チラミン analytical standard
Supelco
80345
チラミン
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC), 98.0-102.0% (wt., NT)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
bp
187 °C (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
61352-100MG: + 61352-BULK: + 61352-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)