アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cscn1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
InChI Key
QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193925-BULK:
193925-VAR:
193925-25G:
193925-5G:
193925-100G:
試験成績書(COA)