The viscosity assay is conducted at 5% using a Brookfield RVF, spindle 2, speed 10 rpm, at 25°C. The viscosity range is provided as a quality control specification. The viscosity molecular weight (Mv) is determined through a rheological method and is an approximation. According to supplier information, this product has the ability to thicken a wide variety of organic solvents at various temperatures. Typical organic solvents include most halogenated hydrocarbons, various ketones, alcohols, aromatic hydrocarbons, and esters. However, it is generally not soluble in aliphatic hydrocarbon solvents, glycols, diols, and aliphatic ethers.
おすすめの製品
製品名
ポリ(エチレンオキシド), average Mv ~300,000 (nominal), powder
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mv ~300,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
粘度
600-1,200 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tm 65 °C
アプリケーション
battery manufacturing
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Liアノードの界面保護層として機能する二層ナノダイヤモンド薄膜製造の出発材料として。
- プラズマ開始グラフト重合を用いた、低密度ポリエチレン(LDPE)の表面特性の強化。
- ヒドロキシアパタイト/ポリ(エチレンオキシド)ナノ複合材の調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182001-BULK:
182001-10KG:
182001-VAR:
182001-250G:
182001-5G:
182001-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック