Merck
184454
Sigma-Aldrich
ホウ酸ゲル
0.1-0.4 mm particle size
別名:
3-アミノフェニルボロン酸, ポリマー担持
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥20,600
30 ML
¥88,900
¥20,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥20,600
30 ML
¥88,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12BNO3
CAS番号:
分子量:
205.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
粒径
0.1-0.4 mm
密度
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
InChI Key
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホウ素中性子捕捉治療応用に用いるアビジンの捕捉に有用です
特徴および利点
ほう酸と安定性が異なる複合体を形成する混合物をカラムクロマトグラフィ-で分離する際に用いる架橋ポリマ-です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
184454-VAR:
184454-5ML:
184454-BULK:
184454-500ML:
184454-30ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)