Merck
A8312
Sigma-Aldrich
m-アミノフェニルボロン酸-アガロース
aqueous suspension
別名:
(3-aminophenyl)boronic acid-Agarose, 3-Aminophenylboronic acid–Agarose, m-APBA-Agarose, m-Aminophenylboronic acid resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
形状
aqueous suspension
標識化の程度
40-80 μmol per mL
マトリックス
6% beaded agarose
マトリックス活性基
epichlorohydrin
マトリックス結合
through amino to carboxyls of EDTA
マトリックススペーサー
9 atoms
キャパシティ
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アガロースゲルに固定化したm-アミノフェニルボロン酸(m-APB)は免疫グロブリンの捕捉に有用ですが、非特異的な相互作用も引き起こします。m-APBAはボロン酸親和性基質であり、モノクローナル抗体の親和性精製に効果的に使用されます。
アプリケーション
m-アミノフェニルボロン酸-アガロースは以下の用途に使用されます:
  • Escherichia coli(大腸菌)TOP10F細胞の精製用カラムの構成要素として
  • PAR化(ポリ(ADP-リボス)イル化)タンパク質を検出するために、さまざまな細胞の細胞溶解物(ライセート)と
  • セイヨウワサビペルオキシダーゼ(HRPO)の親和性精製に
  • 糖化ヒト血清アルブミン(gHSA)精製に
物理的形状
水性懸濁液(0.002%クロルヘキシジン二酢酸塩含有)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
T A Myöhänen et al.
The Biochemical journal, 197(3), 683-688 (1981-09-01)
The synthesis of 3-nitro-4-(6-aminohexylamido)phenylboronic acid is described. The properties of two novel forms of immobilized phenylboronate agarose adsorbents [m-aminophenylboronic acid-Matrex Gel and 3-nitro-4-(6-aminohexylamido)phenylboronic acid-Sepharose CL-6B] were investigated. Both gels bind and selectively retard the glycoprotein alpha-glucosidase from yeast. The retardation
RUNX poly (ADP-ribosyl) ation and BLM interaction facilitate the Fanconi anemia pathway of DNA repair
Tay L S, et al.
Testing, 24(7), 1747-1755 (2018)
Construction and optimization of a CC49-Based scFv-beta-lactamase fusion protein for ADEPT
Roberge M, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 19(4), 141-145 (2006)
Monika Kijewska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-14)
We report herein a novel ChemMatrix® Rink resin functionalised with two phenylboronate (PhB) moieties linked on the N-α and N-ε amino functions of a lysine residue to specifically capture deoxyfructosylated peptides, compared to differently glycosylated peptides in complex mixtures. The
Pravin K Bhatnagar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 863(2), 235-241 (2008-02-09)
Hybrid hybridomas (quadromas) are derived by fusing at least two hybridomas, each producing a different antibody of predefined specificity. The resulting cell secretes not only the immunoglobulins of both parents but also hybrid molecules manifesting the binding characteristics of the