Merck
632627
Sigma-Aldrich
ボロン酸、ポリマー結合
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
polymer bound boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標識化の程度
1.3-2.3 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
オリゴ糖合成用のポリマ-試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
632627-1G:
632627-VAR:
632627-5G:
632627-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3