アッセイ
97%
形状
crystals
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCC)cc2
InChI
1S/C24H38N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-17-25-19-13-23(14-20-25)24-15-21-26(22-16-24)18-12-10-8-6-4-2;;/h13-16,19-22H,3-12,17-18H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
VRXAJMCFEOESJO-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
180858-BULK:
180858-10G:
180858-VAR:
180858-2G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.