アッセイ
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].C(c1ccccc1)[n+]2ccc(cc2)-c3cc[n+](Cc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H22N2.2ClH/c1-3-7-21(8-4-1)19-25-15-11-23(12-16-25)24-13-17-26(18-14-24)20-22-9-5-2-6-10-22;;/h1-18H,19-20H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
271845-5G:
271845-VAR:
271845-250MG:
271845-1G:
271845-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.