160326
4,4′-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン
≥99%
別名:
4,4′-(テトラエチルジアミノ)ベンゾフェノン, 4,4′-ビス(ジエチルアミノ)ジフェニルケトン, p ,p ′-テトラエチルジアミノベンゾフェノン, Michlerエチルケトン′, ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]メタノン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99%
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2)=O)C=C1)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- The effect of 4, 4′-bis (N, N-diethylamino) benzophenone on the degree of conversion in liquid photopolymer for dental 3D printing:歯科用3Dプリンティング材料における共開始剤としての使用について調べています(DH Lee et al., 2015)。
- Ketone Number and Substitution Effect of Benzophenone Derivatives on the Free Radical Photopolymerization:重合における性能を他の光開始剤と比較しています(TL Huang, YC Chen, 2021)。
- Michler′s ethylketone as a novel negative-ion matrix for the enhancement of lipid MALDI tissue imaging:組織イメージングのため、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)において4,4′-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノンを使用しています(Y Shi et al., 2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
160326-BULK:
160326-VAR:
160326-25G:
160326-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック