安全性情報
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
別名:
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
209-036-3
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
有効性
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
109-113 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1ccc(cc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
InChI Key
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3