Merck
M46209
Sigma-Aldrich
1,3,3-トリメチル-2-メチレンインドリン
97%
別名:
2-メチレン-1,3,3-トリメチルインドリン, NSC 66176, フィッシャー塩基
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,000
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N
CAS番号:
分子量:
173.25
Beilstein:
131162
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=C)C(C)(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H15N/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4/h5-8H,1H2,2-4H3
InChI Key
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 付加環化反応[1]
  • 赤色フォトクロミック色素の合成[2]
  • 開環メタセシス重合を経由するフォトクロミックホモポリマーの合成[3]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M46209-5G:
M46209-BULK:
M46209-100G:
M46209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
York, M.; Evans, R., A.
Tetrahedron Letters, 51, 2195-2195 (2010)
Ishmetova, R., I.; et al.
Heterocycles, 83, 1363-1363 (2011)
Keum, S., et al.
Dyes and Pigments, 86, 74-74 (2010)
Maryam Raeesi et al.
Journal of colloid and interface science, 578, 379-389 (2020-06-15)
One of the biggest challenges in the field of photoresponsive spirooxazines is their fast reverse isomerization. Polar phase change materials beside spirooxazines not only stabilize their colored-form, but also induce thermo-regulating properties to the whole system. Moreover, encapsulation is a