Merck
179043
Sigma-Aldrich
ボラン N,N-ジエチルアニリン錯体
別名:
(N,N-ジエチルアニリン)トリヒドロボロン, NSC 239123, ジエチルフェニルアミン-ボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(C2H5)2·BH3
CAS番号:
分子量:
163.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
mp
−30-−27 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
B.CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.BH3/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10;/h5-9H,3-4H2,1-2H3;1H3
InChI Key
YPWBYWNNJVSNPQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • プロキラルエノン中間体のジアステレオ選択的還元
  • ハロゲン化アリールのボリル化
  • ケトン、酸、エステル、アミド、およびニトリルの還元
  • エナンチオマー純粋なオキサザボロリジンで触媒される、ケトンの不斉ボラン還元でのエナンチオ選択性におけるボラン源の研究
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 循環器疾患の治療に用いるCETPインヒビターであるクロマノール誘導体
  • エナンチオ選択的還元を経由するアリルアルコール類
  • 非対称ビアリールのワンポット合成に用いるピナコールボラン類
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
179043-VAR:
179043-25G:
179043-PZ:
179043-100G:
179043-1KG:
179043-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)