Merck
649317
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-メチル-CBS-オキサザボロリジン
別名:
(R)-1-メチル-3,3-ジフェニルヘキサヒドロピロロ[1,2-c][1,3,2]オキサザボロール, (R)-3,3-ジフェニル-1-メチルピロリジノ[1,2-c]-1,3,2-オキサザボロール, (R)-Me-Corey-Bakshi-Shibata触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20BNO
CAS番号:
分子量:
277.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90%
品質水準
フォーム
solid
mp
85-95 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CB1OC(C2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI Key
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
CBS(コーリー・バクシ・柴田)オキサザボロリジン触媒は、プロキラルなケトンの不斉還元に使用されています。他の用途には、α-ヒドロキシ酸、α-アミノ酸、C2対称フェロセニルジオール、およびプロパギルアルコールのエナンチオ選択的合成が含まれます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
649317-VAR:
649317-BULK:
649317-1G:
649317-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sing, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Asymmetric Reduction. A Convenient Method for the Reduction of Alkynyl Ketones.
Kathlyn A. Parker et al.
The Journal of organic chemistry, 61(9), 3214-3217 (1996-05-03)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37, 1986-1986 (1998)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
資料
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.