Merck
175803
Sigma-Aldrich
フルオロベンゼン-d5
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5F
CAS番号:
分子量:
101.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品175803は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4651 (lit.)
bp
84.4 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
PYLWMHQQBFSUBP-RALIUCGRSA-N
詳細
Fluorobenzene-d5 is a deuterated derivative of fluorobenzene having an isotopic purity of 98atom%D. It is an asymmetric top molecule.[1] The angular position correlation time, angular momentum correlation time (in the dense fluid region),[2] NMR spin-lattice relaxation times (of deuterium and fluorine atoms)[3] and resonance-enhanced multiphoton ionization spectrum[4] of fluorobenzene-d5 have been evaluated.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
175803-BULK:
175803-5G:
175803-1G:
175803-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular motions of fluorobenzene-d5 in the dense fluid region.
DeZwaan J, et al.
J. Chem. Phys. , 60(8), 3223-3230 (1974)
The Fokker-Planck-Langevin model for rotational brownian motion. V. Comparison with magnetic relaxation data for asymmetric top molecules.
Lee DH and McClung RED.
Journal of Magnetic Resonance, 73(1), 34-44 (1969)
Reorientation and Angular Momentum Correlation Times in Fluorobenzene-d5 in the Liquid State.
Assink RA and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 57(8), 3329-3336 (1972)
Joe P Harris et al.
The Journal of chemical physics, 141(24), 244315-244315 (2015-01-03)
We report resonance-enhanced multiphoton ionization spectra of the isotopologues fluorobenzene-h5 and fluorobenzene-d5. By making use of quantum chemical calculations, the changes in the wavenumber of the vibrational modes upon deuteration are examined. Additionally, the mixing of vibrational modes both between